2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 116 EUR
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Formule: C₉H₇F₅O
Kookpunt: 67…68 °C/5mmHg
Smeltpunt: 78…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039613
CAS nummer: 715-31-1