3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 184 EUR
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₅F₅O₂
Smeltpunt: 91…96 °C
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020516
CAS nummer: 2002-92-8
UN: 3261
ADR: 8,III