2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5701-1G PC5701-25G PC5701-5G PC5701-100G
APOSPC5701-1GEA 14.8 EUR
APOSPC5701-1G APOSPC5701-25G APOSPC5701-5G APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Kookpunt: 90 °C/3mmHg
Dichtheid: 1.125 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045998
CAS nummer: 52059-53-7