5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57010-25G PC57010-5G PC57010-10G
APOSPC57010-25GEA 150 EUR
APOSPC57010-25G APOSPC57010-5G APOSPC57010-10G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12025434
CAS nummer: 147808-42-2