Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57017-1G PC57017-250MG
APOSPC57017-1GEA 43.8 EUR
APOSPC57017-1G APOSPC57017-250MG
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698121
CAS nummer: 1211538-72-5