1H,1H-Perfluoropentylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC57021-25G PC57021-5G
APOSPC57021-25GEA 723 EUR
APOSPC57021-25G APOSPC57021-5G
1H,1H-Perfluoropentylamine
1H,1H-Perfluoropentylamine
Formule: C₅H₄F₉N
Kookpunt: 87 °C
Dichtheid: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 355-27-1
UN: 2735
ADR: 8,III