2,6-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-2,4-difluoroanisole
PC57026-5G PC57026-1G
APOSPC57026-5GEA 804 EUR
APOSPC57026-5G APOSPC57026-1G
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115898
CAS nummer: 144851-62-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III