2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5704-10G PC5704-5G
APOSPC5704-10GEA 154 EUR
APOSPC5704-10G APOSPC5704-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol
Formule: C₇H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683502
CAS nummer: 63878-73-9