2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57042-25G PC57042-5G PC57042-100G
APOSPC57042-25GEA 93.5 EUR
APOSPC57042-25G APOSPC57042-5G APOSPC57042-100G
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839109
CAS nummer: 1099597-32-6