Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57044-100G PC57044-5G
APOSPC57044-100GEA 152 EUR
APOSPC57044-100G APOSPC57044-5G
Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₉H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204338
CAS nummer: 19064-14-3