2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5707-1G PC5707-5G PC5707-10G
APOSPC5707-1GEA 46.8 EUR
APOSPC5707-1G APOSPC5707-5G APOSPC5707-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formule: C₇H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115893
CAS nummer: 886498-03-9
UN: 1760
ADR: 8,II