2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 168 EUR
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Smeltpunt: 107…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862091
CAS nummer: 4864-01-1