5-Fluoro-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluoro-1H-indazole
5-Fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₅FN₂
Smeltpunt: 119…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972877
CAS nummer: 348-26-5