α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
PC5721-5G PC5721-1G PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA 26.3 EUR
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Kookpunt: 112…114 °C/8mmHg
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11847179
CAS nummer: 127425-73-4
UN: 1759
ADR: 8 III