Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-fluorobenzoate
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 49.7 EUR
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Methyl-3-fluorobenzoate
Formule: C₈H₇FO₂
Kookpunt: 197 °C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094302
CAS nummer: 455-68-5