2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5751-1G PC5751-250MG PC5751-5G
APOSPC5751-1GEA 170 EUR
APOSPC5751-1G APOSPC5751-250MG APOSPC5751-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11616522
CAS nummer: 1093407-58-9