2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 22 EUR
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Smeltpunt: 42…45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798245
CAS nummer: 452972-14-4