Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5769-5G PC5769-25G
APOSPC5769-5GEA 162 EUR
APOSPC5769-5G APOSPC5769-25G
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate
Formule: C₅H₇F₃O₂
Kookpunt: 78…80 °C/200mmHg
Dichtheid: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01348113
CAS nummer: 352-23-8
UN: 3272
ADR: 3,II