2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5774-1G PC5774-250MG
APOSPC5774-1GEA 431 EUR
APOSPC5774-1G APOSPC5774-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formule: C₁₂H₁₁FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03453098
CAS nummer: 52200-15-4