N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5776-1G PC5776-5G
APOSPC5776-1GEA 43.8 EUR
APOSPC5776-1G APOSPC5776-5G
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid
Formule: C₁₃H₁₀FNO₂
Smeltpunt: 198…200 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01675229
CAS nummer: 54-60-4