6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC57784-1G PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA 290 EUR
APOSPC57784-1G APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅F₃OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11840979
CAS nummer: 863118-49-4