(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5782-1G PC5782-5G
APOSPC5782-1GEA 116 EUR
APOSPC5782-1G APOSPC5782-5G
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Kookpunt: 145 °C
Dichtheid: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038308
CAS nummer: 74788-45-7
UN: 2735
ADR: 8,III