2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 187 EUR
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆BrFO₂
MW: 245.05 g/mol
Smeltpunt: 188…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142878
CAS nummer: 202865-70-1