1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 51.2 EUR
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Formule: C₃H₂F₅I
Kookpunt: 70…71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039405
CAS nummer: 354-69-8
EINECS: 206-568-8