3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5790-1G PC5790-5G
APOSPC5790-1GEA 117 EUR
APOSPC5790-1G APOSPC5790-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃O
MW: 289.48 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660311
CAS nummer: 886503-33-9
UN: 3265
ADR: 8 II