2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 330 EUR
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Kookpunt: 52 °C/0,03mmHg
Smeltpunt: 24…32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094304
CAS nummer: 54109-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III