1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
PC5806-5G PC5806-1G
APOSPC5806-5GEA 70.1 EUR
APOSPC5806-5G APOSPC5806-1G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₁FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687164
CAS nummer: 150322-73-9