1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 180 EUR
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Formule: C₅H₂F₉I
Kookpunt: 119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00233025
CAS nummer: 2253-14-7