2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5830-1G PC5830-25G PC5830-5G
APOSPC5830-1GEA 61.4 EUR
APOSPC5830-1G APOSPC5830-25G APOSPC5830-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 518070-15-0