6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5834-25G PC5834-5G
APOSPC5834-25GEA 701 EUR
APOSPC5834-25G APOSPC5834-5G
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08461581
CAS nummer: 240800-52-6