1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5837-1G PC5837-250MG PC5837-5G
APOSPC5837-1GEA 217 EUR
APOSPC5837-1G APOSPC5837-250MG APOSPC5837-5G
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone
Formule: C₈H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375085
CAS nummer: 358780-14-0