2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 33.7 EUR
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₃
Smeltpunt: 62…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09835320
CAS nummer: 1644-82-2