Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5843-5G PC5843-1G
APOSPC5843-5GEA 213 EUR
APOSPC5843-5G APOSPC5843-1G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride
Typically 92%, bal. other HFPO oligomer acid fluorides
Formule: C₁₈F₃₆O₆
Kookpunt: 231…235 °C
Dichtheid: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054661
CAS nummer: 13252-15-8
UN: 3265
ADR: 8,II