2-Bromo-4-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5846-1G PC5846-500MG
APOSPC5846-1GEA 22 EUR
APOSPC5846-1G APOSPC5846-500MG
2-Bromo-4-fluoropyridine
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Dichtheid: 1,699 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09260909
CAS nummer: 357927-50-5