2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 58.4 EUR
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Bromo-4,5-difluoroanisole 97%
2-Bromo-4,5-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Smeltpunt: 23…25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070753
CAS nummer: 202865-58-5