3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5867-1G PC5867-5G
APOSPC5867-1GEA 22 EUR
APOSPC5867-1G APOSPC5867-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236296
CAS nummer: 575469-96-4