2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 52.6 EUR
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃N
Kookpunt: 256…266 °C
Dichtheid: 1,626 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094308
CAS nummer: 474024-36-7