2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5877-1G PC5877-5G PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA 26.3 EUR
APOSPC5877-1G APOSPC5877-5G APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formule: C₇H₄ClF₃N₂O
MW: 224.57 g/mol
Smeltpunt: 198…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862659
CAS nummer: 386704-05-8