2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 61.4 EUR
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₄F₂IN
Smeltpunt: 77…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774189
CAS nummer: 141743-49-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III