Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 52.6 EUR
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Formule: C₄F₁₀O₂S
Kookpunt: 64…66 °C
Smeltpunt: –110 °C
Dichtheid: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007422
CAS nummer: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable