7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5889-25G PC5889-5G PC5889-1G
APOSPC5889-25GEA 739 EUR
APOSPC5889-25G APOSPC5889-5G APOSPC5889-1G
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin
Formule: C₁₆H₉F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01941326
CAS nummer: 386704-09-2