2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC5898-5G PC5898-1G
APOSPC5898-5GEA 149 EUR
APOSPC5898-5G APOSPC5898-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115896
CAS nummer: 886498-17-5