2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5899-10G PC5899-1G PC5899-5G
APOSPC5899-10GEA 646 EUR
APOSPC5899-10G APOSPC5899-1G APOSPC5899-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115895
CAS nummer: 886498-13-1
UN: 2735
ADR: 8 III