2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 30.8 EUR
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₅F₄NO
MW: 195.12 g/mol
Kookpunt: 64…65 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832254
CAS nummer: 116369-23-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III