Perfluoro-2-butene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5904-100G PC5904-25G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 1380 EUR
APOSPC5904-100G APOSPC5904-25G APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-butene 97%
Perfluoro-2-butene
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Formule: C₄F₈
Kookpunt: 1,2 °C
Smeltpunt: –136…–134 °C
Dichtheid: 1,5297 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
UN: 2422
ADR: 2.2,