2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5906D-5G PC5906D-500MG
APOSPC5906D-5GEA 55.5 EUR
APOSPC5906D-5G APOSPC5906D-500MG
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Formule: C₉H₇F₉O₂
Kookpunt: 160 °C
Smeltpunt: –68 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 52 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236104
CAS nummer: 52591-27-2
UN: 3272
ADR: 3,III