1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester
PC5906E-1G PC5906E-25G PC5906E-5G
APOSPC5906E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC5906E-1G APOSPC5906E-25G APOSPC5906E-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formule: C₁₀H₉F₉O₂
MW: 332.17 g/mol
Kookpunt: 60…62 °C/5mmHg
Dichtheid: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236094
CAS nummer: 1799-84-4