1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(Nonafluoro-n-butyl)prop-2-enol
PC5906K-1G PC5906K-5G
APOSPC5906K-1GEA 70.2 EUR
APOSPC5906K-1G APOSPC5906K-5G
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol 98%
1H,1H,2H,3H-Nonafluorohept-2-en-1-ol
Formule: C₇H₅F₉O
MW: 276.1 g/mol
Kookpunt: 78…83 °C/28mmHg
Dichtheid: 1.552 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042340
CAS nummer: 72016-05-8