2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5906P-1G PC5906P-25G PC5906P-100G
APOSPC5906P-1GEA 22 EUR
APOSPC5906P-1G APOSPC5906P-25G APOSPC5906P-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Formule: C₇H₅F₉O
Kookpunt: 52 °C/41mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236085
CAS nummer: 81190-28-5