Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC5910-10G PC5910-1G PC5910-5G
APOSPC5910-10GEA 437 EUR
APOSPC5910-10G APOSPC5910-1G APOSPC5910-5G
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
Perfluoro(2-butyltetrahydrofuran)
97% as C8F16O; contains:Perfluoro(2-propyl-1-oxacyclohexane)
Formule: C₈F₁₆O
Kookpunt: 99…107 °C
Smeltpunt: –88 °C
Dichtheid: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014513
CAS nummer: 335-36-4
EINECS: 206-389-5